Learn More
4,4'-Dimetildifenilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15555876 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15555876 5 g 5 g
15565876 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555876 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442590050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 620-93-9 | C14H15N | 197.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-93-9
Fórmula molecular C14H15N
Peso molecular (g/mol) 197.28
Clave InChI RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethyldiphenylamine, di-p-tolylamine, p,p'-ditolylamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl aniline, benzenamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl, bis 4-methylphenyl amine, 4,4-dimethyldiphenylamine, dip-tolylamine, di-p-tolylamin, di-p-tolyl-amine
PubChem CID 69293
Nombre IUPAC 4-metil-N-(4-metilfenil)anilina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethyldiphenylamine
Punto de fusión 80.0°C to 82.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Dimethyldiphenylamine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.