Learn More
4,4-Dimetildihidrofurano-2,3-diona, TRC
Código de producto. 30385256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385256 50 mg
30371343 500 mg
30369717 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47694350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13031-04-4
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.13
Sinónimo Dexpanthenol Impurity 5
Nombre IUPAC 4,4-dimetiloxolado-2,3-dión
SMILES CC1(C)COC(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethyldihydrofuran-2,3-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0473