Learn More
4,4'-Dimetilbenzofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10239980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10239980 10 g Frasco de vidrio 10 g
10370344 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10239980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408220100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-97-2
Fórmula molecular C15H14O
Peso molecular (g/mol) 210.28
Número MDL MFCD00017214
Clave InChI ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
PubChem CID 69148
Nombre IUPAC bis(4-metilfenil)metanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4′-Dimethylbenzophenone
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93°C to 97°C
Color Marrón
Punto de ebullición 200°C (17.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino