Learn More
4,4'-Dimetilbenzofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468066 5 g 5 g
11478066 25 g 25 g
11488066 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14111.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210.276 g/mol
4,4'-Dimethylbenzophenone is used as catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-la dimetilbenzofenona se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-97-2
Fórmula molecular C15H14O
Peso molecular (g/mol) 210.276
Número MDL MFCD00017214
Clave InChI ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
PubChem CID 69148
Nombre IUPAC bis(4-metilfenil)metanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethylbenzophenone
Punto de fusión 92°C to 96°C
Punto de ebullición 200°C (17 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1240527
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza ≥98%