Learn More
4,4'-Dimetilbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11408507 1 g 1 g
11418507 5 g 5 g
11428507 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11408507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18576.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3457-48-5 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3457-48-5
Fórmula molecular C16H14O2
Peso molecular (g/mol) 238.286
Número MDL MFCD00008554
Clave InChI BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethylbenzil, 1,2-di-p-tolylethane-1,2-dione, p-tolil, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 4-methylphenyl, ethandione, bis p-tolyl, bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis 4-methylphenyl-1,2-ethanedione, di-p-tolylethanedione, 4,4/'-dimethylbenzil
PubChem CID 76996
Nombre IUPAC 1,2-bis(4-Metilfenil)etano-1,2-diona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethylbenzil
Punto de fusión 102°C to 104°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 98%