Learn More
Sal sódica de ácido 4-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico, grado indicador, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347409 5 g 5 g
11357409 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27830.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 845-46-5 | Molecular Formula: C15H14N3NaO2 | Molecular Weight: 291.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845-46-5
Fórmula molecular C15H14N3NaO2
Peso molecular (g/mol) 291.286
Número MDL MFCD00020350
Clave InChI OSCKRHPYZNTEIO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo p-p-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, 4-4-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-4-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, p-p-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, 4-2-4-dimethylamino phenyl diazenyl-, sodium salt 1:1, sodium 4-4-dimethylaminophenylazo benzoate, 4-e-4-dimethylaminophenyl azo benzoic acid
PubChem CID 23674498
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.28
Grado Indicador