Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de ácido 4-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico, 98 %
Código de producto. 10695481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10695481 10 g Frasco de vidrio 10 g
10259383 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10695481 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 408110100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 845-46-5 | C15H14N3NaO2 | 291.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845-46-5
Fórmula molecular C15H14N3NaO2
Peso molecular (g/mol) 291.27
Número MDL MFCD00020350
Clave InChI OSCKRHPYZNTEIO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo p-p-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, 4-4-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-4-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, p-p-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, 4-2-4-dimethylamino phenyl diazenyl-, sodium salt 1:1, sodium 4-4-dimethylaminophenylazo benzoate, 4-e-4-dimethylaminophenyl azo benzoic acid
PubChem CID 23674498
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.27
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino