Learn More
Éster N-succiniimidina de ácido 4-[4-(dimetilamino)fenolazo]benzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441146 100 mg 100 miligramos
15431146 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54402.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 146998-31-4 | C19H18N4O4 | 366.377 g/mol
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester is a useful reagent (similar to MANCYL-SE) for labeling proteins or peptides through their amino-groups by forming stable peptide bonds. The succinimidyl ester is reactive with terminal amines or lysines of peptides and other nucleophiles for fluorescent studies of proteins. Its fluorescent properties (has a characteristic broad and intense visible absorption but has no fluorescence) make it an ideal long wavelength quencher and it has been utilized as an acceptor chromophore in FRET studies. It is also used for N-terminal modification of peptides in automated synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de N-succiniimidina de ácido 4-[4-(dimetilamino)fenolazo]benzoico es un reactivo útil (similar a MANCYL-sE) para etiquetar proteínas o péptidos a través de sus grupos amino mediante la formación de enlaces peptídicos estables. El éster de succiimidina es un reactivo con aminas terminales o lisinas de péptidos y otros nucleófilos para estudios fluorescentes de proteínas. Sus propiedades fluorescentes (tiene una característica de absorción visible, amplia e intensa, pero no tiene fluorescencia) lo convierten en un apagador de longitud de onda larga ideal y se ha utilizado como un cromóforo aceptor en estudios de FRET. También se emplea en la modificación de p´petidos de N-terminal en síntesis automatizada.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146998-31-4
Fórmula molecular C19H18N4O4
Peso molecular (g/mol) 366.377
Número MDL MFCD00467415
Clave InChI IBOVDNBDQHYNJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoate, dabcyl se dye, dabcyl acid, se, 4-4-dimethylamino phenyl azo benzoic acid, succinimidyl ester, 4-4-dimethylamino phenylazo benzoic acid n-succinimidyl ester, dabcyl-nhs, e-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoate, 2,5-pyrrolidinedione, 1-4-4-dimethylamino phenyl azo benzoyl oxy, dabcyl-se; 4-4-dimethylamino phenylazo benzoic acid n-succinimidyl ester, dabcyl se, solid
PubChem CID 4206604
ChEBI CHEBI:52005
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 4-[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.37
Porcentaje de pureza ≥98%