Learn More
Clorhidrato de 4-{[4-(dimetilamino)fenil][4-(metilimino)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil}-N,N-dimetilanilina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Basic Violet 1 |
| CAS | 603-47-4 |
| Fórmula molecular | C24 H27 N3 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Aniline, p-[[p-(dimethylamino)phenyl][4-(methylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (8CI), Benzenamine, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(methylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Gentian Violet B, Methyl Violet 2BN200, Pentamethyl pararosaniline chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H |
| SMILES | Cl.CN=C1C=CC(=C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-[[4-(dimetilamino)fenil]-(4-metiliminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-N,N-dimetilanilina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 393.9522 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.1971 |