Learn More
Dicloruro de [4-[[4-(dimetilamino)fenil]-(4-dimetilazanioilidenociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]fenil]-trimetilazanio (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [4-[(4-(Dimethylamino)phenyl)-(4-dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]phenyl]-trimethylazanium Dichloride |
| CAS | 82-94-0 |
| Fórmula molecular | C26 H33 N3 . 2 Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | [4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]phenyl]-trimethylazanium Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H33N3.2ClH/c1-27(2)23-14-8-20(9-15-23)26(21-10-16-24(17-11-21)28(3)4)22-12-18-25(19-13-22)29(5,6)7;;/h8-19H,1-7H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3ccc(cc3)[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | [4-[[4-(dimetilamino)fenil]-(4-dimetilazanioilidenociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]fenil]-trimetilazanio;dicloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 458.466 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.205 |