Learn More
4-[4-(Dimetilamino)-1-oxobutilo]-3-(hidroximetil)benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30373264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373264 10 mg
30379106 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46174510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1433278-33-1
Fórmula molecular C14H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 246.3
Sinónimo Benzonitrile, 4-[4-(dimethylamino)-1-oxobutyl]-3-(hydroxymethyl)-, 4-[4-(Dimethylamino)butanoyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
SMILES CN(C)CCCC(=O)c1ccc(cc1CO)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(Dimethylamino)-1-oxobutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O2/c1-16(2)7-3-4-14(18)13-6-5-11(9-15)8-12(13)10-17/h5-6,8,17H,3-4,7,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1368