Learn More
4-[4-(Dimetilamino)-1-hidroxi-1-fenilbutil]-3-(hidroximetil)-benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(Dimethylamino)-1-hydroxy-1-phenylbutyl]-3-(hydroxymethyl)-benzonitrile |
| CAS | 1187671-15-3 |
| Fórmula molecular | C20H24N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-22(2)12-6-11-20(24,18-7-4-3-5-8-18)19-10-9-16(14-21)13-17(19)15-23/h3-5,7-10,13,23-24H,6,11-12,15H2,1-2H3 |
| SMILES | OC(C(C=CC(C#N)=C1)=C1CO)(C2=CC=CC=C2)CCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(4-(dimetilamino)-1-hidroxi-1-fenilbutil)-3-(hidroximetil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 324.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.18 |