Learn More
Ácido 4,4-Dimetil Retinoico, TRC
Código de producto. 30132957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132957 10 mg 10 miligramos
30012285 2.5 mg 2.50 miligramo
30004138 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47920010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104182-09-4
Fórmula molecular C22 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 328.49
Sinónimo SRI 5397-41X
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,3,3,6,6-pentametilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)C(C)(C)CCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethyl Retinoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32O2/c1-16(9-8-10-17(2)15-20(23)24)11-12-19-18(3)21(4,5)13-14-22(19,6)7/h8-12,15H,13-14H2,1-7H3,(H,23,24)/b10-8+,12-11+,16-9+,17-15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2402