Learn More
4,4-dimetil-5-oxopentanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Dimethyl-5-oxopentanenitrile |
| CAS | 6140-61-0 |
| Fórmula molecular | C7H11NO |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO/c1-7(2,6-9)4-3-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CCC#N)C=O |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetil-5-oxopentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 125.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0841 |