Learn More
4,4-Dimetil-2-pentanona, 99%
Código de producto. 11984821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11984821 25 g 25 g
11964821 5 g 5 g
11904831 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11984821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159710250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-50-1 | C7H14O | 114,19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-50-1
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Clave InChI AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11546
Nombre IUPAC 4,4-dimetilpentan-2-ona
SMILES CC(=O)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4-Dimethyl-2-pentanone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8040g/mL
Punto de ebullición 125.0°C to 130.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2COCH3
Índice de refracción 1.4025 to 1.4045
Cantidad 25 g
Beilstein 01,702
Gravedad específica 0.804
Sinónimo 4,4-dimethyl-2-pentanone, 2-pentanone, 4,4-dimethyl, methyl neopentyl ketone, neopentyl methyl ketone, methyl neoamyl ketone, 4,4-dimethyl-pentan-2-one, 2-pentanone,4,4-dimethyl, acmc-1awgm, neo-c5h11coch3
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4-Dimethyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RU– Solo para uso en investigación