Learn More
4,4-Dimetil-2-oxazolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10313872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10313872 10 g Frasco de vidrio 10 g
11976821 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10313872 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355270100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 30093-99-3 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30093-99-3
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00014507
Clave InChI KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyloxazoline, 4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl, 4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, pubchem19647, acmc-1cjzq, koamxhrrvfdwrq-uhfffaoysa, 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-5-yl
PubChem CID 121630
SMILES CC1(C)COC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4-Dimethyl-2-oxazoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 99.0°C to 100.0°C
Temperatura de inflamación 1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4190 to 1.4240
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.94
Nombre IUPAC 4,4-dimetil-4,5-dihidro-1,3-oxazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.