Learn More
4,4-dimetil-2-oxazolidinona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30312112 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30312112 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC12728100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone
CAS 26654-39-7
Nombres de analitos o componentes 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C5 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone, 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone (ACI), 4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one, NSC 48911
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c1-5(2)3-8-4(7)6-5/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CC1(C)COC(=O)N1
Nombre IUPAC 4,4-dimetil-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 115.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.063 g/mol