Learn More
4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10471501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10471501 5 g Frasco de vidrio 5 g
10697294 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10471501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319540050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-13-8
Fórmula molecular C8H12O
Peso molecular (g/mol) 124.18
Número MDL MFCD00009695
Clave InChI HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
Nombre IUPAC 4,4-dimetilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 72.0°C to 73.5°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 64°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H6(=O)
Índice de refracción 1.4710 to 1.4740
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido