Learn More
Éster de pinacol de ácido 4,4-dimetil-2-ciclohexen-1-ona-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11906101 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11906101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444980010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester
CAS 219489-09-5
Punto de fusión 99°C to 102°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H23BO3
Número MDL MFCD09027074
Cantidad 1 g
Sinónimo 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one-2-boronic acid, pinacol ester, 4,4-dimethyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohex-2-en-1-one, 4,4-dimethyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohex-2-enone, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone-2-boronic acid, pinacol ester, 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-dimethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohex-2-en-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-dimethyl cyclohex-2-en-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 2-3,3-dimethyl-6-oxocyclohex-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Clave InChI MMYLPQABFZSMCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(C)(C)CCC1=O
Nombre IUPAC 4,4-dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
Peso molecular (g/mol) 250.15
PubChem CID 10220580
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.