Learn More
Ácido (4,4-dimetil-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 177941-95-6 |
| Fórmula molecular | C7H10N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O4/c1-7(2)5(12)9(3-4(10)11)6(13)8-7/h3H2,1-2H3,(H,8,13)(H,10,11) |
| SMILES | CC1(C)C(N(CC(O)=O)C(N1)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4,4-dimetil-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 186.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0641 |