Learn More
4,4-dimetil-2-(4-bromofenil)-2-oxazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Dimethyl-2-(4-bromophenyl)-2-oxazoline |
| CAS | 32664-14-5 |
| Fórmula molecular | C11H12BrNO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Bromophenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline, 2-(4-Bromophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 2-(4-Bromophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, 2-(4-Bromophenyl)-4,4-dimethyloxazoline, 2-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, 2-(p-Bromophenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12BrNO/c1-11(2)7-14-10(13-11)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)COC(=N1)c2ccc(Br)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromofenil)-4,4-dimetil-5H-1,3-oxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 254.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.0102 |