Learn More
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine |
| CAS | 1134-35-6 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccnc(c1)c2cc(C)ccn2 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2-(4-metilpiridin-2-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 184.237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1 |