Learn More
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461447 1 g 1 g
11471447 5 g 5 g
11481447 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24936.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1134-35-6 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine is used as a chemical Intermediate. It can be used for the determination of ferrous and cyanide compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-dimetil-2,2′-bipiridina se utiliza como producto intermedio químico. Puede usarse para la determinación de compuestos ferrosos y de cianuros.
Solubilidad
Soluble en etanol, ácido acético, benceno, tolueno. Altamente soluble en agua a pH < 2.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, con un buen sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1134-35-6
Fórmula molecular C12H12N2
Peso molecular (g/mol) 184.242
Número MDL MFCD00006441
Clave InChI NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 2,2'-bi-4-picoline, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl, 2,2'-bi gamma-picoline, 2,2'-di-4-picolyl, 4-methyl-2-4-methylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethyl-2,2-bipyridyl
PubChem CID 14338
Nombre IUPAC 4-metil-2-(4-metilpiridin-2-il)piridina
SMILES CC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Punto de fusión 171°C to 175°C
Cantidad 1 g
Beilstein 128995
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetic acid,benzene,toluene. Highly soluble in water at pH < 2.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%