Learn More
4,4-Dimetil-1-fenilpentano-1,3-diona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328226 25 g 25 g
11318226 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15251.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13988-67-5 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13988-67-5
Fórmula molecular C13H16O2
Peso molecular (g/mol) 204.27
Número MDL MFCD00511275
Clave InChI HORVLKADAZQYRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cbmicro_020484, benzoylpivaloylmethane, acmc-1c1ej, 2-tert-butylcarbonyl acetophenone, 1-tert-butyl-3-phenylmalonaldehyde, 1,3-pentanedione,4,4-dimethyl-1-phenyl, 1,3-pentanedione, 4,4-dimethyl-1-phenyl, 4,4-dimethyl-1-phenyl-1,3-pentanedione #
PubChem CID 589971
Nombre IUPAC 4,4-dimetil-1-fenilpentano-1,3-diona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione
Densidad 1.024
Punto de ebullición 127°C to 128°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 25 g
Beilstein 1868436
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 99%