Learn More
4,4-dimetil-1-fenil-1-penten-3-ona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Dimethyl-1-phenyl-1-penten-3-one |
| CAS | 538-44-3 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl styryl ketone, 2,2-Dimethyl-5-phenyl-4-penten-3-one, Benzalpinacolone, Benzylidenepinacolone, NSC 15299, tert-Butyl styryl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O/c1-13(2,3)12(14)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3 |
| SMILES | O=C(C(C)(C)C)C=CC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetil-1-fenil-pent-1-en-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 188.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1202 |