Learn More
4,4-dimetil-1,3-oxazolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 26654-39-7 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone (ACI), 4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one, NSC 48911 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c1-5(2)3-8-4(7)6-5/h3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetil-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 115.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.063 |