Learn More
4,4-dimetil-1,3-dioxolan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Dimethyl-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 4437-69-8 |
| Fórmula molecular | C5H8O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Carbonic acid 1,1-Dimethylethylene Ester, Carbonic Acid Cyclic 1,1-Dimethylethylene Ester, 2-Methyl-1,2-propanediol Cyclic Carbonate, 1,1-Dimethylethylene Carbonate, Isobutylene Carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-5(2)3-7-4(6)8-5/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetil-1,3-dioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 116.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0473 |