Learn More
4,4-dimetil-1,3-ciclohexanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione |
| CAS | 562-46-9 |
| Fórmula molecular | C8H12O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O2/c1-8(2)4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)CCC(=O)CC1=O |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetilciclohexano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0837 |