Learn More
4,4-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10599983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10599983 5 g Frasco de vidrio 5 g
10443365 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10599983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381260050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 562-46-9
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00075224
Clave InChI PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136360
Nombre IUPAC 4,4-dimetilciclohexano-1,3-diona
SMILES CC1(C)CCC(=O)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102°C to 105°C
Color Blanco
Punto de ebullición 130°C (7.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione, acmc-209lre, 4,4-dimethyl-1,3cyclohexanedione, 4,4dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 4,4-dimethy 1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione #
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas