Learn More
4,4-dimetil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1,3-diona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(2)8-6-4-3-5-7(8)9(13)12-10(11)14/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.079 |