Learn More
4,4-dimetil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1,3-diona, TRC
Código de producto. 30378543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378543 50 mg
30387701 10 mg
30385688 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45797850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5488-36-8
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
SMILES CC1(C)C(=O)NC(=O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(2)8-6-4-3-5-7(8)9(13)12-10(11)14/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.079