Learn More
4,4'-Dimetoxitritilo Cloruro, TRC
Código de producto. 30134891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134891 10 g 10 g
30137559 5 g 5 g
30004556 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46111510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40615-36-9
Fórmula molecular C21H19ClO2
Peso molecular (g/mol) 338.83
Sinónimo 1,1'-(Chlorophenylmethylene)bis[4-methoxybenzene, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl Chloride, Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl Chloride, Chlorobis(4-methoxyphenyl)phenylmethane, NSC 89782, DMT-Cl, DMTCl
SMILES COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethoxytrityl Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1074