Learn More
Cloruro de 4,4'-dimetoxitritil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10316550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10316550 25 g Frasco de vidrio 25 g
10407350 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607773 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10316550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146020250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40615-36-9
Fórmula molecular C21H19ClO2
Peso molecular (g/mol) 338.83
Número MDL MFCD00008409
Clave InChI JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
PubChem CID 96831
Nombre IUPAC 1-[cloro-(4-metoxifenilo)-fenilmetilo]-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dimethoxytrityl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121°C to 127°C
Color Rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(C6H4OCH3)2Cl
Cantidad 25 g
Fieser 01,188
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.82
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2