Learn More
Cloruro de 4,4'-dimetoxitritilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414723 5 g 5 g
11424723 25 g 25 g
11434723 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414723 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11626.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.90€
    44.65€ / 5 g
    Ahorro 4.25€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338.83 g/mol
4,4'-Dimethoxytrityl chloride is used as a protective reagent for oligonucleotide synthesis. It is used for selective protection and deprotection procedures for thiol and hydroxy groups in nucleoside derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4,4′-dimetoxitritilo se utiliza como reactivo protector para la síntesis de oligonucleótidos. Se utiliza para procedimientos selectivos de protección y desprotección para grupos de tiol e hidroxi en derivados de los nucleósidos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Parcialmente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad, higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40615-36-9
Fórmula molecular C21H19ClO2
Peso molecular (g/mol) 338.83
Número MDL MFCD00008409
Clave InChI JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
PubChem CID 96831
Nombre IUPAC 1-[cloro-(4-metoxifenilo)-fenilmetilo]-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Punto de fusión 121°C to 127°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2471942
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol. Partially soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.83
Porcentaje de pureza 98%