Learn More
4,4'-dimetoxidifenilamina, TRC
Código de producto. 30374230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374230 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30374230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4610652.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethoxydiphenylamine
CAS 101-70-2
Fórmula molecular C14H15NO2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzenamine, Bis(4-methoxyphenyl)amine, Bis(p-anisyl)amine, Bis(p-methoxyphenyl)amine, Di(4-methoxyphenyl)amine, Di(p-methoxyphenyl)amine, Di-p-anisylamine, Difenam, Fenam M, N,N-Bis(4-methoxyphenyl)amine, N-(4-Methoxyphenyl)-p-anisidine, N-(p-Methoxyphenyl)-p-anisidine, Thermoflex, p,p'-Dimethoxydiphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
SMILES COc1ccc(Nc2ccc(OC)cc2)cc1
Nombre IUPAC 4-metoxi-N-(4-metoxifenil)anilina
Peso molecular (g/mol) 229.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1103