Learn More
4,4'-Dimetoxidifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374554 5 g 5 g
11364554 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374554 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01322.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101-70-2 | C14H15NO2 | 229.28 g/mol
4,4'-Dimethoxydiphenylamine is a diphenylamine derivative used as a chemical additive for cured rubber. It is used in the synthesis of amine electron donating groups in organic donor-bridge-acceptor dyads in Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). 4,4?-Dimethoxydiphenylamine is an electron donor and used in the synthesis of organic nonlinear optical (NLO) chromophores which exhibit high thermal and chemical stability, high degree of non-linearity and transparency. They are used in high performance photonic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-dimetoxidifenilamina es un derivado de la difenilamina que se utiliza como aditivo químico para el caucho curado. Se usa en la síntesis de grupos donadores de electrones de aminas en diadas orgánicas de donantes-puente-aceptores en células solares sensibilizadas por colorante (DSSC). La 4,4′-dimetoxidifenilamina es un donante de electrones y se utiliza en la síntesis de cromóforos ópticos no lineales orgánicos (NLO) que presentan una alta estabilidad térmica y química, un alto grado de no linealidad y transparencia. Se utilizan en dispositivos fotónicos de alto rendimiento.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con isocianatos, compuestos orgánicos halogenados, peróxidos, fenoles (ácidos), epoxides, anhídridos y haluros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-70-2
Fórmula molecular C14H15NO2
Peso molecular (g/mol) 229.28
Número MDL MFCD00014895
Clave InChI VCOONNWIINSFBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-methoxyphenyl amine, 4,4'-dimethoxydiphenylamine, di-p-anisylamine, di-p-methoxyphenylamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl aniline, bis p-anisyl amine, bis p-methoxyphenyl amine, benzenamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl, termofleks a, bis-4-methoxy-phenyl-amine
PubChem CID 7571
Nombre IUPAC 4-metoxi-N-(4-metoxifenil)anilina
SMILES COC1=CC=C(NC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2214262
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 98%