Learn More
4,4-dimetoxibutironitrilo, Mikromol™
Descripción
4,4-dimetoxibutironitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Dimethoxybutyronitrile |
| CAS | 14618-78-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,4-Dimethoxybutyronitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Butanenitrile, 4,4-dimethoxy-, Succinaldehydonitrile, dimethyl acetal (8CI), 4,4-Dimethoxybutanenitrile, Butyronitrile, 4,4-dimethoxy- (8CI), 1,1-Dimethoxy-3-cyanopropane, 3-Cyanopropanal dimethyl acetal, 3-Cyanopropionaldehyde dimethyl acetal, β-Cyanopropionaldehyde dimethylacetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c1-8-6(9-2)4-3-5-7/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(CCC#N)OC |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetoxibutanonitrilo |
| Mostrar más |