Learn More
4,4'-dimetoxibenzofenona, TRC
Código de producto. 30371921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371921 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30371921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4599751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethoxybenzophenone
CAS 90-96-0
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Bis(4-anisyl) Ketone, Bis(4-methoxyphenyl) Ketone, Bis(p-anisyl) Ketone, Bis(p-methoxy)benzophenone, Bis(p-methoxyphenyl) Ketone, DMBP, Di(4-methoxyphenyl) Ketone, Di-p-anisyl Ketone, NSC 4191, p,p'-Dimethoxybenzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OC)cc2
Peso molecular (g/mol) 242.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943