Learn More
4,4'-Dimethoxybenzil, MedChemExpress
Código de producto. 16461019
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461019 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16461019 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103610
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethoxybenzil
CAS 1226-42-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O4
Cantidad 1 g
Sinónimo p-Anisil
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (184.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)C(C2=CC=C(OC)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 270.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.28
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death