Learn More
4,4'-Dimetoxibencilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10675992 25 g Frasco de vidrio 25 g
10012120 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10675992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170450250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1226-42-2 | C16H14O4 | 270.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1226-42-2
Fórmula molecular C16H14O4
Peso molecular (g/mol) 270.27
Número MDL MFCD00008405
Clave InChI YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 71043
Nombre IUPAC 1,2-bis(4-metoxifenil)etano-1,2-diona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dimethoxybenzil
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131.0°C to 134.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4COCOC6H4OCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 08, 428
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.27
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino