Learn More
4,4'-Dimetoxidifeno Sulfuro, TRC
Código de producto. 30374434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30374434 500 mg -
30377184 50 mg -
30368858 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460998500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3393-77-9
Fórmula molecular C14H14O2S
Peso molecular (g/mol) 246.32
SMILES COc1ccc(Sc2ccc(OC)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethoxy Diphenyl Sulfide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O2S/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0715