Learn More
4,4-dimetoxi-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Dimethoxy-2-butanone |
| CAS | 5436-21-5 |
| Fórmula molecular | C6H12O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethoxy-3-butanone, 3-Oxobutyraldehyde 1-(Dimethyl Acetal), 3-Oxobutyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxybutane-2-one, Acetoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde Dimethyl Acetal, Formylacetone Dimethyl Acetal, NSC 21538, NSC 59721, beta-Oxobutyraldehyde Dimethyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(CC(=O)C)OC |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetoxibutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0786 |