Learn More
4,4-dimetoxi-2-butanona, TRC
Código de producto. 30387493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387493 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30387493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46144550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethoxy-2-butanone
CAS 5436-21-5
Fórmula molecular C6H12O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,1-Dimethoxy-3-butanone, 3-Oxobutyraldehyde 1-(Dimethyl Acetal), 3-Oxobutyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxybutane-2-one, Acetoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde Dimethyl Acetal, Formylacetone Dimethyl Acetal, NSC 21538, NSC 59721, beta-Oxobutyraldehyde Dimethyl Acetal
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
SMILES COC(CC(=O)C)OC
Nombre IUPAC 4,4-dimetoxibutan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 132.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786