Learn More
Ácido 4,4'-diisotiociano-2,2'-estilbenodisulfónico, sal disódica, TRC
Código de producto. 30378593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30378593 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30378593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460600250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diisothiocyano-2,2'-stilbenedisulfonic acid disodium salt
CAS 67483-13-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H8 N2 O6 S4 . 2 Na
Cantidad 250 mg
Sinónimo DIDS
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])N=C=S)N=C=S
Nombre IUPAC disodio;5-isotiocianato-2-[(E)-2-(4-isotiocianato-2-sulfonatofenil)etenil]bencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 498.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.9061
Porcentaje de pureza >95