Learn More
4,4'-Diisotiociano-2,2'-dihidrostilbenedisulfónico Ácido Sódico, TRC
Código de producto. 30387370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387370 250 mg
30373828 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460501250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150321-88-3
Fórmula molecular C16 H10 N2 O6 S4 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 500.5
Sinónimo 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[5-isothiocyanatobenzenesulfonic Acid Disodium Salt
Nombre IUPAC disodio; 5-isotiocianato-2-[2-(4-isotiocianato-2-sulfonatofenil)etil]benzenosulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1CCc2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])N=C=S)N=C=S
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diisothiocyano-2,2'-dihydrostilbenedisulfonic Acid Disodium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h3-8H,1-2H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.9217