Learn More
4,4'-Diisopropilbifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485666 1 g 1 g
11495666 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20779.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18970-30-4 | C18H22 | 238.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18970-30-4
Fórmula molecular C18H22
Peso molecular (g/mol) 238.37
Número MDL MFCD00043533
Clave InChI NUEUMFZLNOCRCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diisopropylbiphenyl, 4,4'-diisopropyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-iso-propylbiphenyl, unii-wr8g413l6a, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1-methylethyl, 4,4-diisopropylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-4-4-propan-2-ylphenyl benzene, biphenyl, 4,4'-diisopropyl, pubchem17483
PubChem CID 519615
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diisopropylbiphenyl
Punto de fusión 66°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1-Propan-2-il-4-(4-propan-2-ilfenil)benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.37
Porcentaje de pureza 97%