Learn More
4,4'-Diiodobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10124703 5 g Frasco de vidrio 5 g
10085843 25 g Frasco de vidrio 25 g
10209493 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10124703 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115120050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3001-15-8 | C12H8I2 | 406 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3001-15-8
Fórmula molecular C12H8I2
Peso molecular (g/mol) 406
Número MDL MFCD00001057
Clave InChI GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diiodobiphenyl, 4,4'-diiodo-1,1'-biphenyl, 4,4'-diiododiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-diiodo, 1-iodo-4-4-iodophenyl benzene, 4,4-diiodobiphenyl, 4-4'-iodophenyl iodobenzene, 4,4;-diiodobiphenyl, 4,4'-diiododophenyl, pract, 4-iodo-1-4-iodophenyl benzene
PubChem CID 76348
Nombre IUPAC 1-yodo-4-(4-yodofenil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Diiodobiphenyl
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 201°C to 204°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4C6H4I
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 581
Formula Weight (peso de la fórmula) 406
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Diiodobiphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.