Learn More
4,4'-Diiodobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445087 25 g 25 g
11455087 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21970.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3001-15-8 | C12H8I2 | 406.005 g/mol
4,4?-diiodobiphenyl was coupled with (trimethylsilyl) acetylene via a Sonogashira-Hagihara reaction to afford the (trimethylsilyl)ethynyl derivative. 4,4?-diiodobipheny enhanced the expression of the luciferase gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-diyodobifenilo se acopla con (trimetilsilil)acetileno mediante una reacción de Sonogashira-Hagihara para producir derivados de (trimetilsilil)etinilo. El 4,4′-diyodobifenilo potencia la expresión del gen de la luciferasa.
Solubilidad
Soluble en tolueno caliente (turbidez muy tenue).
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3001-15-8
Fórmula molecular C12H8I2
Peso molecular (g/mol) 406.005
Número MDL MFCD00001057
Clave InChI GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diiodobiphenyl, 4,4'-diiodo-1,1'-biphenyl, 4,4'-diiododiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-diiodo, 1-iodo-4-4-iodophenyl benzene, 4,4-diiodobiphenyl, 4-4'-iodophenyl iodobenzene, 4,4;-diiodobiphenyl, 4,4'-diiododophenyl, pract, 4-iodo-1-4-iodophenyl benzene
PubChem CID 76348
Nombre IUPAC 1-yodo-4-(4-yodofenil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diiodobiphenyl
Punto de fusión 205°C to 211°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3152
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot Toluene(very faint turbidity).
Formula Weight (peso de la fórmula) 406
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Diiodobiphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Diiodobiphenyl