Learn More
4,4-dihidroxiestilbeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Dihydroxystilbene |
| CAS | 659-22-3 |
| Fórmula molecular | C14H12O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Stilbenediol, 4,4'-(1,2-Ethenediyl)bis[phenol], 1,2-Bis(4-hydroxyphenyl)ethene, 4,4'-Dihydroxystilbene, 4,4'-Dioxystilbene, NSC 4184, p,p'-Dihydroxystilbene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10,15-16H/b2-1+ |
| SMILES | OC1=CC=C(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 212.24 |