Learn More
Éter de 4,4'-dihidroxidifenilo, TRC
Código de producto. 30372965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372965 250 mg 250 miligramos
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30372965 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD493435250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether
CAS 1965-09-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H10O3
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
SMILES Oc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1
Peso molecular (g/mol) 202.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.063
Porcentaje de pureza >95
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.